Imprimer
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400360-1G OR400360-5G
APOSOR400360-1GEA 0 EUR
APOSOR400360-1G APOSOR400360-5G
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20485816
Numéro CAS: 99767-45-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III