Imprimer
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400332-1G OR400332-250MG OR400332-5G
APOSOR400332-1GEA 77 EUR
APOSOR400332-1G APOSOR400332-250MG APOSOR400332-5G
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Formule: C₆H₅BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16742724
Numéro CAS: 855836-14-5