Imprimer
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-5-chlorophenyl methyl ether
OR400328-1G OR400328-250MG OR400328-5G
APOSOR400328-1GEA 163 EUR
APOSOR400328-1G APOSOR400328-250MG APOSOR400328-5G
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234654
Numéro CAS: 885270-32-6
ONU: 3261
ADR: 8,III