Imprimer
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Bromo-5-chlorophenyl)ethanone
OR400317-1G OR400317-5G OR400317-25G
APOSOR400317-1GEA 62.5 EUR
APOSOR400317-1G APOSOR400317-5G APOSOR400317-25G
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO
MW: 233.49 g/mol
Point de fusion: 29…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189467
Numéro CAS: 154257-85-9