Imprimer
2-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400316-100MG OR400316-1G OR400316-250MG
APOSOR400316-100MGEA 43.5 EUR
APOSOR400316-100MG APOSOR400316-1G APOSOR400316-250MG
2-Bromo-5-cyanobenzoic acid
2-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₄BrNO₂
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847005
Numéro CAS: 845616-12-8