Imprimer
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400309-1G OR400309-5G OR400309-250MG
APOSOR400309-1GEA 75.4 EUR
APOSOR400309-1G APOSOR400309-5G APOSOR400309-250MG
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505948
Numéro CAS: 133446-99-8
ONU: 3261
ADR: 8,III