Imprimer
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Iodo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400306-1G OR400306-250MG OR400306-5G
APOSOR400306-1GEA 267 EUR
APOSOR400306-1G APOSOR400306-250MG APOSOR400306-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate
Formule: C₉H₈BrIO₂
MW: 354.967 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27949192
Numéro CAS: 312747-81-2
ONU: 3261
ADR: 8 III