Imprimer
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400299-1G OR400299-5G OR400299-25G
APOSOR400299-1GEA 0 EUR
APOSOR400299-1G APOSOR400299-5G APOSOR400299-25G
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06804569
Numéro CAS: 337536-14-8