Imprimer
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400218-1G OR400218-250MG
APOSOR400218-1GEA 654 EUR
APOSOR400218-1G APOSOR400218-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈BrN
MW: 210.071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18204796
Numéro CAS: 871116-91-5
ONU: 3276
ADR: 6.1 III