Imprimer
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR400214-5G OR400214-10G
APOSOR400214-5GEA 97.3 EUR
APOSOR400214-5G APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₈H₉NO₄
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007098
Numéro CAS: 80866-88-2