Imprimer
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
OR400208-1G OR400208-5G
APOSOR400208-1GEA 60.9 EUR
APOSOR400208-1G APOSOR400208-5G
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole
Formule: C₈H₈BrNO₃
MW: 246.058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23703052
Numéro CAS: 89978-56-3