Imprimer
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400200-1G OR400200-5G OR400200-25G
APOSOR400200-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400200-1G APOSOR400200-5G APOSOR400200-25G
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClI
Point de fusion: 94…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236727
Numéro CAS: 793695-85-9
ONU: 3261
ADR: 8,II