Imprimer
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400186-1G OR400186-250MG OR400186-5G
APOSOR400186-1GEA 324 EUR
APOSOR400186-1G APOSOR400186-250MG APOSOR400186-5G
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024988
Numéro CAS: 256925-54-9