Imprimer
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400178-1G OR400178-5G OR400178-10G
APOSOR400178-1GEA 53.8 EUR
APOSOR400178-1G APOSOR400178-5G APOSOR400178-10G
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846303
Numéro CAS: 43192-34-3