Imprimer
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400119-250MG OR400119-1G
APOSOR400119-250MGEA 219 EUR
APOSOR400119-250MG APOSOR400119-1G
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11520412
Numéro CAS: 1261850-41-2