Imprimer
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400107-1G OR400107-25G OR400107-5G
APOSOR400107-1GEA 0 EUR
APOSOR400107-1G APOSOR400107-25G APOSOR400107-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203656
Numéro CAS: 7120-41-4