Imprimer
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400079-1G OR400079-25G OR400079-5G
APOSOR400079-1GEA 0 EUR
APOSOR400079-1G APOSOR400079-25G APOSOR400079-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797974
Numéro CAS: 58380-11-3