Imprimer
5-Iodo-2-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400054-1G OR400054-5G OR400054-25G
APOSOR400054-1GEA 0 EUR
APOSOR400054-1G APOSOR400054-5G APOSOR400054-25G
5-Iodo-2-nitrophenol
5-Iodo-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923199
Numéro CAS: 27783-55-7