Imprimer
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2-Bromo-5-iodophenyl)acetonitrile, 2-Bromo-5-iodobenzyl cyanide
OR400041-1G OR400041-250MG OR400041-100MG
APOSOR400041-1GEA 92.8 EUR
APOSOR400041-1G APOSOR400041-250MG APOSOR400041-100MG
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrIN
MW: 321.94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391771
Numéro CAS: 1261517-16-1
ONU: 3439
ADR: 6.1 III