Imprimer
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-4-oxobutyronitrile, 3-Cyano-3-methylbutanal
OR40004-100MG OR40004-250MG
APOSOR40004-100MGEA 157 EUR
APOSOR40004-100MG APOSOR40004-250MG
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile
Formule: C₆H₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07437928
Numéro CAS: 18240-73-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III