Imprimer
4-Chloro-3-methoxyphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400038-1G OR400038-250MG OR400038-5G
APOSOR400038-1GEA 87 EUR
APOSOR400038-1G APOSOR400038-250MG APOSOR400038-5G
4-Chloro-3-methoxyphenol 95%
4-Chloro-3-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16998742
Numéro CAS: 18113-07-0