Imprimer
6-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400024-25G OR400024-100G
APOSOR400024-25GEA 150 EUR
APOSOR400024-25G APOSOR400024-100G
6-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
6-Nitro-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄N₂O₅
MW: 208.13 g/mol
Point de fusion: 265…266 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016919
Numéro CAS: 4693-02-1