Imprimer
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR399022-1G OR399022-250MG
APOSOR399022-1GEA 393 EUR
APOSOR399022-1G APOSOR399022-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392324
Numéro CAS: 185200-50-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III