Imprimer
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR3919-1G OR3919-5G
APOSOR3919-1GEA 102 EUR
APOSOR3919-1G APOSOR3919-5G
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClN₂O₇S
MW: 296.642 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00178761
Numéro CAS: 175203-74-4
ONU: 2928
ADR: 6.1+8 I