Imprimer
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-1-methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR3885-1G OR3885-250MG
APOSOR3885-1GEA 253 EUR
APOSOR3885-1G APOSOR3885-250MG
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂S
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271952
Numéro CAS: 869901-15-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III