Imprimer
1,3-Benzoxazol-6-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370098-100MG OR370098-1G OR370098-250MG
APOSOR370098-100MGEA 104 EUR
APOSOR370098-100MG APOSOR370098-1G APOSOR370098-250MG
1,3-Benzoxazol-6-ol
1,3-Benzoxazol-6-ol
Formule: C₇H₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18450414
Numéro CAS: 106050-81-1