Imprimer
Benzo[d]oxazol-5-ol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370097-100MG OR370097-1G OR370097-250MG
APOSOR370097-100MGEA 111 EUR
APOSOR370097-100MG APOSOR370097-1G APOSOR370097-250MG
Benzo[d]oxazol-5-ol ≥98%
Benzo[d]oxazol-5-ol
Formule: C₇H₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110248
Numéro CAS: 180716-28-3