Imprimer
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370080-1G OR370080-250MG
APOSOR370080-1GEA 589 EUR
APOSOR370080-1G APOSOR370080-250MG
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Chroman-6-ylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12779349
Numéro CAS: 279261-84-6