Imprimer
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370064-100MG OR370064-250MG
APOSOR370064-100MGEA 94.4 EUR
APOSOR370064-100MG APOSOR370064-250MG
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol ≥98%
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol
Formule: C₁₄H₂₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18642889
Numéro CAS: 98462-58-9