Imprimer
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370059-100MG OR370059-1G
APOSOR370059-100MGEA 362 EUR
APOSOR370059-100MG APOSOR370059-1G
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18642813
Numéro CAS: 354512-41-7