Imprimer
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370046-1G OR370046-250MG
APOSOR370046-1GEA 1150 EUR
APOSOR370046-1G APOSOR370046-250MG
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one ≥98%
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140.137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094031
Numéro CAS: 189574-94-5