Imprimer
5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370038-1G OR370038-250MG OR370038-500MG
APOSOR370038-1GEA 882 EUR
APOSOR370038-1G APOSOR370038-250MG APOSOR370038-500MG
5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
Formule: C₁₀H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18450566
Numéro CAS: 36651-81-7