Imprimer
p-Hydroxyphenyl propanoate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370020-10G OR370020-5G
APOSOR370020-10GEA 1050 EUR
APOSOR370020-10G APOSOR370020-5G
p-Hydroxyphenyl propanoate ≥98%
p-Hydroxyphenyl propanoate
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042386
Numéro CAS: 3233-34-9