Imprimer
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370013-100MG OR370013-1G OR370013-250MG
APOSOR370013-100MGEA 336 EUR
APOSOR370013-100MG APOSOR370013-1G APOSOR370013-250MG
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone ≥98%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160.173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696290
Numéro CAS: 944905-12-8