Imprimer
4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3656-1G OR3656-100MG
APOSOR3656-1GEA 260 EUR
APOSOR3656-1G APOSOR3656-100MG
4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
4-Amino-6-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Point de fusion: 119…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00473716
Numéro CAS: 6279-51-2