Imprimer
2-Amino-3-phenylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3652-1G OR3652-500MG
APOSOR3652-1GEA 372 EUR
APOSOR3652-1G APOSOR3652-500MG
2-Amino-3-phenylquinoline
2-Amino-3-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272522
Numéro CAS: 36926-84-8