Imprimer
4-Bromo-2-(methylthio)aniline ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR361734-10G OR361734-1G
APOSOR361734-10GEA 1660 EUR
APOSOR361734-10G APOSOR361734-1G
4-Bromo-2-(methylthio)aniline ≥98%
4-Bromo-2-(methylthio)aniline
Formule: C₇H₈BrNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21194023
Numéro CAS: 475089-07-7