Imprimer
3-Isopropylpyridin-2-amine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR361720-100MG OR361720-250MG
APOSOR361720-100MGEA 427 EUR
APOSOR361720-100MG APOSOR361720-250MG
3-Isopropylpyridin-2-amine ≥98%
3-Isopropylpyridin-2-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19648929
Numéro CAS: 1101060-79-0