Imprimer
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)phenyl)boronic acid
OR361605-1G OR361605-5G
APOSOR361605-1GEA 116 EUR
APOSOR361605-1G APOSOR361605-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₈BNO₄
MW: 251.087 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095105
Numéro CAS: 945756-49-0