Imprimer
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3616-1G OR3616-5G
APOSOR3616-1GEA 128 EUR
APOSOR3616-1G APOSOR3616-5G
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437554
Numéro CAS: 892874-34-9