Imprimer
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR361396-1G OR361396-5G
APOSOR361396-1GEA 133 EUR
APOSOR361396-1G APOSOR361396-5G
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705273
Numéro CAS: 634196-63-7