Imprimer
Iodomethylboronic acid, pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR361281-5G OR361281-1G OR361281-10G
APOSOR361281-5GEA 30.6 EUR
APOSOR361281-5G APOSOR361281-1G APOSOR361281-10G
Iodomethylboronic acid, pinacol ester 95%
Iodomethylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₇H₁₄BIO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12405515
Numéro CAS: 70557-99-2