Imprimer
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR361130-1G OR361130-5G
APOSOR361130-1GEA 0 EUR
APOSOR361130-1G APOSOR361130-5G
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester 98%
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11656065
Numéro CAS: 1046812-02-5