Imprimer
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Chloro-6-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR360974-1G OR360974-5G
APOSOR360974-1GEA 406 EUR
APOSOR360974-1G APOSOR360974-5G
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid
Formule: C₆H₇BClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188704
Numéro CAS: 1320397-15-6