Imprimer
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR360934-1G OR360934-250MG
APOSOR360934-1GEA 136 EUR
APOSOR360934-1G APOSOR360934-250MG
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18311828
Numéro CAS: 1063712-34-4