Imprimer
Boric acid, pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR360754-5G OR360754-1G
APOSOR360754-5GEA 0 EUR
APOSOR360754-5G APOSOR360754-1G
Boric acid, pinacol ester 97%
Boric acid, pinacol ester
Formule: C₆H₁₃BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143603
Numéro CAS: 25240-59-9