Imprimer
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Amino-5-cyanophenyl)boronic acid
OR360638-100MG OR360638-1G OR360638-250MG
APOSOR360638-100MGEA 74.1 EUR
APOSOR360638-100MG APOSOR360638-1G APOSOR360638-250MG
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161.954 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095195
Numéro CAS: 913943-05-2