Imprimer
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-pyridine-5-boronic acid, (6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
OR360493-1G OR360493-5G
APOSOR360493-1GEA 114 EUR
APOSOR360493-1G APOSOR360493-5G
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BN₂O₄
MW: 238.048 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11975411
Numéro CAS: 883231-20-7