Imprimer
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR360262-5G OR360262-1G OR360262-250MG
APOSOR360262-5GEA 152 EUR
APOSOR360262-5G APOSOR360262-1G APOSOR360262-250MG
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid 97%
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319001
Numéro CAS: 70799-12-1