Imprimer
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR360243-250MG OR360243-1G
APOSOR360243-250MGEA 0 EUR
APOSOR360243-250MG APOSOR360243-1G
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Formule: C₆H₈BNO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03093332
Numéro CAS: 372963-51-4